Merck
541966
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2′-chloro-2-hydroxybenzophenone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(OH)C6H3COC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
311.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
104-108 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8BrClO2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
InChI Key
JTYCQJZUXZTAEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541966-5G:
541966-VAR:
541966-BULK:
541966-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)