Merck
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
別名:
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BrO7
CAS番号:
分子量:
339.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
不純物
≤2% calcium carbonate
mp
136-140 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
InChI Key
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
541745-VAR:
541745-5G:
541745-1G:
541745-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)