Merck
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
別名:
Iron molybdate (FeMoO4 )
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FeMoO4
CAS番号:
分子量:
215.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChI Key
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541230-10G:4548173954264
541230-BULK:
541230-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)