Merck
541141
Sigma-Aldrich
4-(ジフルオロメトキシ)ニトロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2CHOC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
189.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
InChI Key
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene (1-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene) can be synthesized by reacting 4-nitrophenol with KOH, water and methanol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541141-BULK:
541141-VAR:
541141-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Use of fluoroform as a source of difluorocarbene in the synthesis of N-CF2H heterocycles and difluoromethoxypyridines.
Thomoson CR, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 168, 34-39 (2014)