アッセイ
97%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2S/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI Key
WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540870-VAR:
540870-BULK:
540870-1G:
540870-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ