Merck
540404
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dimethylsilyl)ferrocene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22FeSi2
CAS番号:
分子量:
302.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
屈折率
n20/D 1.564 (lit.)
bp
294-295 °C (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe].[H][Si](C)(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.[H][Si](C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H11Si.Fe/c2*1-8(2)7-5-3-4-6-7;/h2*3-6,8H,1-2H3;
InChI Key
WAYRNCUBSTTWOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • フリーラジカル光重合反応とフリーラジカル促進カチオン重合反応における触媒の共開始剤
以下の反応物質です:
  • ヒドロシリル化反応とヒドロホウ素化反応
  • 白金/ニッケル触媒によるアルキンとアルケンの選択的ヒドロシリル化
  • 鉄触媒による脱水素型カップリング反応
  • カルボニル化合物のヒドロシリル化と二重シリル化
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540404-VAR:
540404-BULK:
540404-1ML:
試験成績書(COA)