Merck
540137
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
別名:
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO6S
CAS番号:
分子量:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)