Merck
631345
Sigma-Aldrich
4'-クロロ-2-フェニルアセトフェノン
97%
別名:
4-Chlorodeoxybenzoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11ClO
CAS番号:
分子量:
230.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
103-107 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI Key
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631345-5G:
631345-VAR:
631345-25G:
631345-BULK:
試験成績書(COA)