Merck
540102
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Styrene oxide
98%, optical purity ee: 98% (GC)
別名:
(S)-(−)-Phenyloxirane, (S)-Phenylethylene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,770
25 G
¥22,800
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,770
25 G
¥22,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
3587977
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −33°, neat
光学純度
ee: 98% (GC)
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2/t8-/m1/s1
InChI Key
AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Styrene oxide is an oxirane derivative, which is used as a monomer for the synthesis of polyesters with relatively high Tg values via ring-opening copolymerization. It can also be used as a useful intermediate in the preparation of levamisole, a nematocide and anticancer agent.[1][2]
アプリケーション
(S)-(-)-Styrene oxide can undergo copolymerization with CO2 to form the corresponding polycarbonate in the presence of a cobalt-based catalyst system.[3]
注意
Product should be sampled and packaged in a glove bag under nitrogen.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540102-5G:4548174004098
540102-BULK:
540102-25G:4548174004081
540102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Semi-aromatic polyesters by alternating ring-opening copolymerisation of styrene oxide and anhydrides
Nejad EH, et al.
Polym. Chem., 3(5), 1308-1313 (2012)
Highly selective synthesis of CO2 copolymer from styrene oxide.
Wu GP, et al.
Macromolecules, 43(21), 9202-9204 (2010)
Enantioselective hydrolysis of styrene oxide with the epoxide hydrolase of Sphingomonas sp. HXN-200
Liu Z, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(1), 47-52 (2006)
David M Hodgson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(35), 9731-9737 (2011-07-19)
Starting from readily available (S)-styrene oxide an asymmetric synthesis is described of the naturally occurring anti-HIV spirolactone (-)-hyperolactone C, which possesses adjacent fully substituted stereocenters. The key step involves a stereocontrolled Rh(II) -catalysed oxonium ylide formation-[2,3] sigmatropic rearrangement of an
Rainer Gross et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(2), 424-436 (2012-08-14)
This study evaluates the technical feasibility of biofilm-based biotransformations at an industrial scale by theoretically designing a process employing membrane fiber modules as being used in the chemical industry and compares the respective process parameters to classical stirred-tank studies. To