Merck
539953
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-L-serine methyl ester
97%
別名:
(S)-2-Dibenzylamino-3-hydroxypropionicacid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(CO2CH3)N(CH2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
299.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D −110°, c = 1% in methanol
屈折率
n20/D 1.5550 (lit.)
密度
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO3/c1-22-18(21)17(14-20)19(12-15-8-4-2-5-9-15)13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,17,20H,12-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI Key
VAAGDABRDJFHHK-KRWDZBQOSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
539953-BULK:
539953-VAR:
539953-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)