Merck
539635
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-6-(トリフルオロメチル)フェニルアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)CH2CN
CAS番号:
分子量:
203.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
InChI Key
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539635-1G:4548173168135
539635-5G:4548173168142
539635-BULK:
539635-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)