Merck
539090
Sigma-Aldrich
2-クロロ-6-フルオロベンジルブロミド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CH2Br
CAS番号:
分子量:
223.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
密度
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI Key
IGUVNNXFTDCASP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide [2-(bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene] may be used in the synthesis of 4-chlorobenzoimidazo[1,2-a][3,1]benzothiazine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539090-5G:
539090-BULK:
539090-VAR:
539090-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A New Copper-Catalyzed Pathway to Benzo and Pyridyl Fused Imidazo-, Triazolo-and Pyrimido-Thiazines.
Abele E, et al.
Heterocyclic Letters, 2(2), 182-191 (2012)