アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCF
InChI
1S/C10H21F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI Key
LHLRHWJTTUCDQA-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538655-VAR:
538655-BULK:
538655-1G:
538655-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)