Merck
538426
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNOS
CAS番号:
分子量:
185.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1nc2cc(Cl)ccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChI Key
BOBIZYYFYLLRAH-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole can be synthesized by reacting amino-4-chlorophenol, potassium hydroxide and carbon disulfide in ethanol.
アプリケーション
5-Chloro-2-mercaptobenzoxazole may be used in the synthesis of 5-chloro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoxazole and 5-chloro-2-morpholin-4-yl-1,3-benzoxazole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538426-1G:
538426-5G:
538426-BULK:
538426-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new 5-HT3 receptor ligand. II. Structure-activity analysis of 5-HT3 receptor agonist action in the gut
Yamada M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 46.3, 445-451 (1998)
A mild and efficient one-pot synthesis of 2-aminated benzoxazoles and benzothiazoles
Stewart GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74.8, 3229-3231 (2009)