Merck
538183
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(N,N-Dibenzylamino)-4-methylpentanol
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27NO
CAS番号:
分子量:
297.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.543
SMILES記法
CC(C)C[C@@H](CO)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H27NO/c1-17(2)13-20(16-22)21(14-18-9-5-3-6-10-18)15-19-11-7-4-8-12-19/h3-12,17,20,22H,13-16H2,1-2H3/t20-/m0/s1
InChI Key
FWNZCCUWXPYXDR-FQEVSTJZSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
538183-5G:
538183-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)