Merck
537152
Sigma-Aldrich
Isobutyl cinnamate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
204.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)10-15-13(14)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
IQZUZPKOFSOVET-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537152-VAR:
537152-BULK:
537152-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)