Merck
536903
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリドン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO
CAS番号:
分子量:
169.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(C)(C)CC(=O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H19NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h6-7H2,1-5H3
InChI Key
GHJUORCGZFHNKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone is an intermediate for preparing pentamethylpiperidines of pharmacological importance. Its conformational analysis based on proton magnetic resonance spectra, dipole moments and molar Kerr constant have been reported.
アプリケーション
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidone may be used in the preparation of 1-phenyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-phenyliminopiperidine and 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-benzyliminopiperidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
536903-5G:
536903-BULK:
536903-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and pharmacological investigation of 2,2,6,6-tetramethyl-4-aryl(Aralkyl) aminopiperidines.
Nikit-skaya ES, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 8(2), 82-86 (1974)
Molecular polarisability. The molecular conformations of some substituted 4-piperidones as solutes.
Aroney MJ, et al.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 98-102 (1966)
Rubiralta M, et al.
Piperidine: Structure, Preparation, Reactivity, and Synthetic Applications of Piperidine and its Derivatives, 394-394 (2013)