Merck
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
159.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
光学活性
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
InChI Key
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536563-BULK:
536563-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)