Merck
536490
Sigma-Aldrich
2-tert-ブチルイミノ-2-ジエチルアミノ-1,3-ジメチルペルヒドロ-1,3,2-ジアザホスホリン, ポリマー担持
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
BEMPレジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,100
5 G
¥55,100
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,100
5 G
¥55,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
2.0-2.5 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)P3(=NC(C)(C)C)N(C)CCCN3Cc4ccccc4
InChI Key
ACRRVYBBQUZACX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
弱酸性ヘテロ環を脱プロトン化およびN-アルキル化するのに用いられるポリマ-担持塩基[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
536490-25G:
536490-VAR:
536490-BULK:
536490-1G:
536490-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Ying Wang et al.
Organic letters, 7(5), 925-928 (2005-02-25)
1,2,4-Oxadiazoles can be rapidly and efficiently synthesized from a variety of readily available carboxylic acids and amidoximes using either method A or method B. The use of commercially available polymer-supported reagents combined with microwave heating resulted in high yields and
Serena Gabrielli et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 21(6) (2016-06-18)
Quinoline-2-carboxylates are an important subclass of quinoline derivatives largely present in a variety of biologically active molecules, as well as useful ligands in metal-catalyzed reactions. Herein, we present a new one-pot protocol for synthesizing this class of derivatives starting from
A convenient 'catch and release' synthesis of fused 2-alkylthio-pyrimidinones mediated by polymer-bound BEMP.
Gregory L. Adams et al.
Tetrahedron Letters, 44, 5041-5045 (2003)
A study of polymer-supported bases for the solution phase synthesis of glycosyl trichloroacetimidates.
Jose Luis Chiara, Lourdes Encinas and Beatriz Diaz
Tetrahedron Letters, 46, 2445-2448 (2005)