Merck
535648
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylquinoline-3-carboxaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8ClNO
CAS番号:
分子量:
205.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc2cc(C)ccc2nc1Cl
InChI
1S/C11H8ClNO/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-14)11(12)13-10/h2-6H,1H3
InChI Key
FSLNYYZJXMGKHK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535648-BULK:
535648-VAR:
535648-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)