Merck
535370
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11N3O
CAS番号:
分子量:
189.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
InChI Key
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535370-VAR:
535370-1G:
535370-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)