Merck
535206
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-d
99 atom % D
別名:
Ethynyl-2-d-trimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC≡CD
CAS番号:
分子量:
99.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
53 °C (lit.)
密度
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1D
InChI Key
CWMFRHBXRUITQE-MICDWDOJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.9 °F - closed cup
引火点(℃)
-34.4 °C - closed cup