Merck
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetone deuterate
≥99.5 atom % D
別名:
Hexafluoro-2-propanone deuterate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COCF3 · 1.6D2O
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
104-108 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
InChI Key
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
詳細
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
アプリケーション
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) may be used as NMR solvent to record 13C-NMR spectra of aliphatic polyamides.
おすすめ製品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
534773-VAR:
534773-10G:
534773-1G:
534773-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)