Merck
533831
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trimethylpyrazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N2
CAS番号:
分子量:
110.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
38-41 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5-4-6(2)8(3)7-5/h4H,1-3H3
InChI Key
HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
533831-VAR:
533831-5G:
533831-BULK:
533831-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)