Merck
533106
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Z-4-アミノ-2-ヒドロキシ酪酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCONH(CH2)2CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
253.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533106-25G:
533106-VAR:
533106-BULK:
533106-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)