Merck
533033
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,6-ジフルオロベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H2(Br)CH2OH
CAS番号:
分子量:
223.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
76-81 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChI Key
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533033-5G:
533033-VAR:
533033-1G:
533033-BULK:
試験成績書(COA)