アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChI Key
FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F - closed cup
引火点(℃)
92.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
532703-VAR:
532703-25G:
532703-BULK:
532703-5G:
アクティブなフィルタ