Merck
532622
Sigma-Aldrich
3-ニトロ-2,6-ルチジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O2
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
26-31 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(c(C)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-4-7(9(10)11)6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AETHUDGJSSKZKT-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Nitro-2,6-lutidine, a nitropyridine derivative, is also known as 2,6-dimethyl-3-nitropyridine. It can be prepared from 2,6-lutidine via nitration.
アプリケーション
3-Nitro-2,6-lutidine may be used in the preparation of 3-methoxy-2,7-dimethyl-2H-1,4-diazepine1 and 3-amino-2,6-lutidine.[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
532622-25G:
532622-VAR:
532622-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Methylpyridine Derivatives (XXI). Amination of Chloro-2,6-lutidines and Their N-Oxides via a Hetaryne Mechanism.
Kato T and Niitsuma T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 13(8), 963-968 (1965)