Merck
532525
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,1-Trifluoroheptan-2-ol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)CF3
CAS番号:
分子量:
170.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13F3O/c1-2-3-4-5-6(11)7(8,9)10/h6,11H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
YFVHSPAONQXAIB-LURJTMIESA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
532525-1G:
532525-VAR:
532525-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)