Merck
532312
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸, ポリマー担持
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥30,500
100 G
¥43,900
¥30,500
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥30,500
100 G
¥43,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥30,500
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標識化の程度
2.0-3.0 mmol/g loading
粒径
30-60 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI Key
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
窒素求核剤、活性エステル求電子剤、およびEDCなどの塩基を除去します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532312-5G:
532312-25G:
532312-VAR:
532312-BULK:
532312-100G:
532312-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)