Merck
530484
Sigma-Aldrich
酢酸-d4
99.5 atom % D
別名:
テトラジューテロ酢酸, 酢-d3酸-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CO2D
CAS番号:
分子量:
64.08
Beilstein:
1748971
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.07 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99.5 atom % D
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %
包装
pk of 10 × 0.75 mL
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530484-1PAK:
530484-0.75ML:
530484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)