Merck
529788
Sigma-Aldrich
硝酸スカンジウム(III) 水和物
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc(NO3)3·xH2O
CAS番号:
分子量:
230.97 (anhydrous basis)
EC Number:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
InChI Key
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
529788-5G:
529788-1G:
529788-BULK:
529788-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)