Merck
529532
Sigma-Aldrich
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) nitrate
≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
CAS番号:
分子量:
425.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99%
形状
solid
反応適合性
core: cobalt
mp
>250 °C (lit.)
SMILES記法
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
InChI Key
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529532-5G:
529532-BULK:
529532-25G:
529532-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)