Merck
529362
Sigma-Aldrich
硝酸マグネシウム 六水和物
≥99.999%
別名:
Magnesium dinitrate hexahydrate, Magnesium nitrate hexahydrate (Mg(NO3)2 .6H2O)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
256.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
≥99.999%
形状
solid
mp
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)