アッセイ
96%
bp
265-266 °C (lit.)
mp
77-82 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
InChI Key
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528145-100G:
528145-BULK:
528145-500G:
528145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)