Merck
527734
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CN
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChI Key
XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile is also referred to as 5-fluoro-o-tolunitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527734-5G:4548173166285
527734-BULK:
527734-VAR:
527734-1G:4548173166278
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)