Merck
527653
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-7-2-1-6(9(11)12)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
IFIOUOYJVOSTFH-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol can be prepared from 2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde.
アプリケーション
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol may be used to synthesize 2-fluoro-5-nitrobenzyl bromide and 5-amino-2-fluorobenzyl alcohol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527653-BULK:
527653-1G:
527653-5G:
527653-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Carolina Corrêa de Sousa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(6), 594-601 (2016-06-03)
Malaria is one of the most important tropical diseases; the use of amodiaquine as a current chemotherapy in the treatment of malaria has shown some problems such as hepatotoxicity and agranulocytosis. In this work we present the rational design, synthesis
4H-1-Benzopyrans by a tandem SN2-SNAr reaction.
Bunce RA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 45(2), 547- 550 (2008)