Merck
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
別名:
1-[cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)]hexene, 2,2′-[(1Z)-1-Butyl-1,2-ethenediyl]bis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34B2O4
CAS番号:
分子量:
336.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
292 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
InChI Key
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527602-BULK:
527602-VAR:
527602-1G:
527602-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)