Merck
527017
Sigma-Aldrich
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium triflate
別名:
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15F3O3S3
CAS番号:
分子量:
396.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
76-79 °C (lit.)
λmax
290 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527017-1G:
527017-BULK:
527017-5G:
527017-VAR:
試験成績書(COA)