Merck
526916
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-3-ニトロベンジルアルコール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
171.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
mp
39-44 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-3,10H,4H2
InChI Key
MKWJZTFMDWSRIH-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol can be prepared from the reaction between borane (in THF) and 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid (in THF) at 0°C.
アプリケーション
4-Fluoro-3-nitrobenzyl alcohol may be used in the synthesis of 4-fluoro-3-nitrobenzyl chloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526916-VAR:
526916-5G:
526916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Experimentally induced phenylketonuria. II. Potential inhibitors of phenylalanine hydroxylase.
J I DeGraw et al.
Journal of medicinal chemistry, 11(2), 225-227 (1968-03-01)