Merck
526061
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
97%
別名:
p-(クロロベンジル)ホスホン酸 ジエチル エステル, NSC 202843
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
262.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1ccc(Cl)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16ClO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 抗ピコルナウイルスカプシド結合剤としてのクロメノン誘導体およびクロメン誘導体の調製
  • 有機LEDのエミッタ層としての、青色エレクトロルミネッセンスを有するバンドギャップの大きいモノマーとシラフルオレン共重合体の調製
  • ニトロアルケンでのMichael付加によるγ-ニトロホスホン酸の不斉合成
  • Wittig-Horner反応
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
526061-VAR:
526061-10G:
526061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.