スキップする
M1694
MPPG
≥97% (NMR), solid
別名:
(RS)-α-メチル-4-ホスホノフェニルグリシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥29,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H12NO5P
CAS番号:
分子量:
245.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
¥29,200
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
SMILES string
CC(N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)P(O)(O)=O
InChI
1S/C9H12NO5P/c1-9(10,8(11)12)6-2-4-7(5-3-6)16(13,14)15/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
PAONCRJPUQXPRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Group III/II metabotropic glutamate (mGluR) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M196SML2796G7795
MPPG &#8805;97% (NMR), solid
Sigma-Aldrich
M1694
MPPG
PVHD121 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2796
PVHD121
Ganaxolone solid, &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G7795
Ganaxolone
assay
≥97% (NMR)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: <4 mg/mL, H2O: <4 mg/mL
solubility
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL, H2O: insoluble
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)