Merck
526010
Sigma-Aldrich
4-ベンゾイルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-(フェニルカルボニル)フェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
226.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
204-212 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11BO3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9,16-17H
InChI Key
CWMIVCCXDVRXST-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Pd触媒による位置選択的クロスカップリング反応
  • エンテロウイルスの新規クラスインヒビターとしての9-アリールプリンの合成
  • 鈴木クロスカップリング
その他情報
不定量の無水物を含みます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
526010-5G:
526010-BULK:
526010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)