Merck
525588
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylindole
97%
別名:
2-メチルインドール-5-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc2cc(N)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,10H2,1H3
InChI Key
JQULCCZIXYRBSE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • 細胞傷害および抗有糸分裂剤
  • 抗菌剤の可能性があるアミノケトン
  • モノアミン酸化酵素(MAO)阻害剤
  • プロテインキナーゼCシータ(PKCθ)阻害剤
  • 活性化第X因子阻害剤
  • 血管内皮増殖因子タイプ-2(VEGFR-2)インヒビター
  • デメチルアステリキノンB1受容体リガンド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525588-5G:
525588-VAR:
525588-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile