蒸気密度
>16 (vs air)
蒸気圧
1.2 mmHg ( 93 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
734 °F
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
525154-500ML:
525154-2L:
525154-5ML:
525154-100ML:
525154-20L:
525154-VAR:
525154-18L:
525154-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック