Merck
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20O2Si
CAS番号:
分子量:
188.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-199 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
524905-5G:
524905-VAR:
524905-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)