Merck
524883
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N3O2S
CAS番号:
分子量:
175.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
48-51 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YRRWNBMOJMMXQY-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole is an imidazole derivative.
アプリケーション
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole may be used to synthesize 1-(dimethylsulfamoyl)-2-imidazolecarboxaldehyde.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524883-5G:
524883-BULK:
524883-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 1-(dimethylsulfamoyl)-2-and 5-imidazolecarboxaldehydes. Rearrangement of 1-(dimethylsulfamoyl)-5-imidazole-carboxaldehyde to the 4-carboxaldehyde.
Kim JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(2), 611- 620 (1995)