アッセイ
97%
mp
268.5-273.5 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10-7(4)11/h1-3H,9H2,(H,10,11,12)
InChI Key
GQBONCZDJQXPLV-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524794-VAR:
524794-10G:
524794-1G:
524794-BULK:
アクティブなフィルタ