Merck
524352
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-α-D-グルコピラノシルトリクロロアセトイミダート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H36Cl3NO6
CAS番号:
分子量:
685.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D +58, c = 0.4 in chloroform
mp
69-74 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=N)O[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1
InChI Key
LMICALCPRSCSMO-BGSSSCFASA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524352-1G:
524352-5G:
524352-VAR:
524352-BULK:
試験成績書(COA)