Merck
524298
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
別名:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥47,800
¥47,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥47,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
¥47,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.4-0.6 mmol/g N loading
粒径
100-200 mesh
官能基
amine
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524298-5G:
524298-VAR:
524298-BULK:
524298-1G:
524298-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)